Print…
Cicloexeno 99% estabilizado, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
154840010 154840025 154845000 154840100
ACRO154840010EA 61.2 EUR
ACRO154840010 ACRO154840025 ACRO154845000 ACRO154840100
Cicloexeno 99% estabilizado, puro
Cicloexeno
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 83 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –104 °C
Densidade: 0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001539
Número CAS: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 2-tert-Butyl-4-methylphenol