Print…
Cycloheptene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
304260050 304260250
ACRO304260050EA 97.8 EUR
ACRO304260050 ACRO304260250
Cycloheptene 95%
Cycloheptene
Fórmula: C₇H₁₂
Ponto de ebulição: 114,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 0,82 g/cm³
Ponto de Inflamação: –006 °C
Número MDL : MFCD00004156
Número CAS: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % BHT