Bicyclohexyl 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
402211000
402210250
ACRO402211000EA
179
EUR
ACRO402211000
ACRO402210250
Bicyclohexyl 99%
Bicyclohexyl
Fórmula:
C₁₂H₂₂ Ponto de ebulição: 227 °C Ponto de Fusão: 3…4 °C Densidade: 0,86 g/cm³ Ponto de Inflamação: 92 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003815 Número CAS: 92-51-3 EINECS: 202-161-4 |
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |