Print…
Methylcyclopentane, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
66490-10ML 66490-50ML
66490-10MLEA 194 EUR
66490-10ML 66490-50ML
Methylcyclopentane, Supelco®
Methylcyclopentane
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 71,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –142 °C
Densidade: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001382
Número CAS: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e3c51a409b5a8aa806b4f63abf84367e1dd8be&vid=93336b4a275aa301959c1aa44a582ee3caebfb16&prid=web&clid=SAPDAM