Print…
Methylcyclopentane para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20789.0005 8.20789.0250
8.20789.0005EA 31.3 EUR
8.20789.0005 8.20789.0250
Methylcyclopentane para síntese, Sigma-Aldrich®
Methylcyclopentane
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 71,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –142 °C
Densidade: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001382
Número CAS: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3,II
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -142 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 150 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.4087 (20 °C, 589 nm)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 315 °C