Print…
Methylcyclopentane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
345245000 345240250 345240025
ACRO345245000EA 135 EUR
ACRO345245000 ACRO345240250 ACRO345240025
Methylcyclopentane 95%
Methylcyclopentane
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 71 °C
Ponto de Fusão: –142,4 °C
Densidade: 0,748 g/cm³
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001382
Número CAS: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %