Print…
Metilciclohexano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
66294-5ML 66294-1ML
66294-5MLEA 233 EUR
66294-5ML 66294-1ML
Metilciclohexano, Supelco®
Metilciclohexano
Fórmula: C₆H₁₁CH₃
Ponto de ebulição: 101 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –126 °C
Densidade: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001497
Número CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d409577fd10d1f08ee07c24eff2be1549df50861&vid=2d2cbfa431ed3c88b1fac8e2c2a0ff156675b3e5&prid=web&clid=SAPDAM