Print…
Metilciclohexano 99, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
25505.366EA 136 EUR
25505.366 25505.468
Metilciclohexano 99, TECHNICAL
Metilciclohexano
Fórmula: C₆H₁₁CH₃
Peso Molecular: 98.19 g/mol
Ponto de ebulição: 101
Ponto de Fusão: –126 °C
Densidade: 0.7693 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001497
Número CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Water Max. 50 ppm