Print…
Methylenecyclohexane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
325510010 325510050
ACRO325510010EA 45.2 EUR
ACRO325510010 ACRO325510050
Methylenecyclohexane 98%
Methylenecyclohexane
Fórmula: C₇H₁₂
Ponto de ebulição: 102…103 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –126 °C
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: –006 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001661
Número CAS: 1192-37-6
EINECS: 203-624-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %