Print…
Ethylcyclohexane 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
118310250 118311000
ACRO118310250EA 46.3 EUR
ACRO118310250 ACRO118311000
Ethylcyclohexane 99+%
Ethylcyclohexane
Fórmula: C₈H₁₆
Ponto de ebulição: 132 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –111 °C
Densidade: 0,78 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001523
Número CAS: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4311 to 1.4331 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test