tert-Butylcyclohexane ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24126.14
B24126.22
B24126.14EA
70.3
EUR
B24126.14
B24126.22
tert-Butylcyclohexane ≥99%
tert-Butylcyclohexane
Purity: 99+%
CAS No.: 3178-22-1
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -41°
Boiling Point: 171°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001471
Fórmula:
C₁₀H₂₀ Ponto de ebulição: 171 °C Ponto de Fusão: –41 °C Densidade: 0,830 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001471 Número CAS: 3178-22-1 EINECS: 221-652-4 UN: 3295 ADR: 3,III |