trans-4-Metilciclohexanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20054.06
B20054.14
B20054.06EA
113
EUR
B20054.06
B20054.14
trans-4-Metilciclohexanol ≥98%
trans-4-Metilciclohexanol
Purity: 98%
CAS No.: 7731-29-5
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00064171
Fórmula:
C₇H₁₄O Peso Molecular: 114.19 g/mol |
Número MDL :
MFCD00064171 Número CAS: 7731-29-5 |