1-Methylcyclopentanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24744.06
B24744.22
B24744.06EA
62.4
EUR
B24744.06
B24744.22
1-Methylcyclopentanol ≥98%
1-Methylcyclopentanol
Purity: 98%
CAS No.: 1462-03-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 40°(105°F)
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 135-136°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00001364
Fórmula:
C₆H₁₂O Ponto de ebulição: 135…136 °C Ponto de Fusão: 36…37 °C Densidade: 0,904 Ponto de Inflamação: 40 °C (105 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001364 Número CAS: 1462-03-9 EINECS: 215-963-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |