Print…
4-tert-Butylcyclohexylamine mistura cis- e trans- 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(tert-Butyl)cyclohexanamine
L02472.06 L02472.14
L02472.06EA 48.3 EUR
L02472.06 L02472.14
4-tert-Butylcyclohexylamine mistura cis- e trans- 97%
4-tert-Butylcyclohexylamine
Purity: 97% CAS No.: 5400-88-4 Molecular Formula: C10H21N Formula Weight: 155.29 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4662 Beilstein Reference: 1523780 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00013763
Fórmula: C₁₀H₂₁N
Peso Molecular: 155.28 g/mol
Ponto de ebulição: 202
Ponto de Fusão: 18
Densidade: 0.870
Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013763
Número CAS: 5400-88-4
EINECS: 226-444-7
UN: 2735
ADR: 8 III