Cyclohexanemethylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
L06501.06
L06501.14
L06501.06EA
44.2
EUR
L06501.06
L06501.14
Cyclohexanemethylamine 98%
Cyclohexanemethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3218-02-8
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4620
Melting Point: -8°
Boiling Point: 161-163°
Beilstein Reference: 635751
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00001520
Fórmula:
C₇H₁₅N Peso Molecular: 113.2 g/mol Ponto de ebulição: 161…163 °C Ponto de Fusão: –8 °C Densidade: 0.871 Ponto de Inflamação: 43 °C (109 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001520 Número CAS: 3218-02-8 EINECS: 221-741-8 UN: 2734 ADR: 8 II |