(Chloromethyl)cyclopropane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 5911-08-0
Molecular Formula: C4H7Cl
Formula Weight: 90.55
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Recognizable
Melting Point: -91°
Boiling Point: 87-89°
Beilstein Reference: 635697
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001307
Fórmula:
C₄H₇Cl Ponto de ebulição: 87…89 °C Ponto de Fusão: –91 °C Densidade: 0,980 Ponto de Inflamação: –1 °C (30 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00001307 Número CAS: 5911-08-0 EINECS: 227-632-1 UN: 1993 ADR: 3,II |