Print…
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
A15280.03 A15280.06 A15280.14
A15280.03EA 50.6 EUR
A15280.03 A15280.06 A15280.14
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 98% CAS No.: 4341-24-6 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1099692
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Peso Molecular: 126.16 g/mol
Ponto de Fusão: 126…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010379
Número CAS: 4341-24-6