Dimedone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10140.14
A10140.22
A10140.36
A10140.14EA
32.8
EUR
A10140.14
A10140.22
A10140.36
Dimedone ≥98%
Dimedone
Purity: 98%
CAS No.: 126-81-8
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 471489
Merck Reference: 14,3242
MDL No.: MFCD00001588
Fórmula:
C₈H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 234 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 146…150 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001588 Número CAS: 126-81-8 EINECS: 204-804-4 Merck Index: 14,3242 |