Print…
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B22623.06 B22623.14
B22623.06EA 70 EUR
B22623.06 B22623.14
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione 98
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
Purity: 98+% CAS No.: 3008-43-3 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 69-72°/1mm MDL No.: MFCD00209518
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Peso Molecular: 126.16 g/mol
Ponto de ebulição: 69…72 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 57…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209518
Número CAS: 3008-43-3
EINECS: 221-122-2