Print…
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione, Maple lactone, Methyl cyclopentenolone, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
176460100 176460500
ACRO176460100EA 43.7 EUR
ACRO176460100 ACRO176460500
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione 99%
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
Fórmula: C₆H₈O₂
Peso Molecular: 112.13 g/mol
Ponto de ebulição: 210
Ponto de Fusão: 105…110 °C
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001417
Número CAS: 765-70-8
EINECS: 212-154-8
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥98.5 %