Print…
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
A13936.06 A13936.14 A13936.22
A13936.06EA 54 EUR
A13936.06 A13936.14 A13936.22
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione ≥98%
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Purity: 98% CAS No.: 765-69-5 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Melting Point: 212-216° Beilstein Reference: 1237255
Fórmula: C₆H₈O₂
Peso Molecular: 112.13 g/mol
Ponto de ebulição: 213
Ponto de Fusão: 212…216 °C
Densidade: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001406
Número CAS: 765-69-5
EINECS: 212-153-2