Print…
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
152320250 152321000
ACRO152320250EA 109 EUR
ACRO152320250 ACRO152321000
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione 98%
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Fórmula: C₆H₈O₂
Peso Molecular: 112.13 g/mol
Ponto de ebulição: 213
Ponto de Fusão: 212…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001406
Número CAS: 765-69-5
EINECS: 212-153-2
Encomendar
Appearance Light beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 216 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %