Print…
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
126590250 126591000 126592000
ACRO126590250EA 103 EUR
ACRO126590250 ACRO126591000 ACRO126592000
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98+%
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 213 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >204 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001587
Número CAS: 1193-55-1
EINECS: 212-153-2
Encomendar
Appearance Off-white to pink-orange to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥204 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %