2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20254.06
B20254.14
B20254.06EA
54.1
EUR
B20254.06
B20254.14
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione ≥99%
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
Purity: 99%
CAS No.: 823-36-9
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 168-170°
Beilstein Reference: 1860068
MDL No.: MFCD00044191
Fórmula:
C₇H₁₀O₂ Peso Molecular: 126.16 g/mol Ponto de Fusão: 168…170 °C |
Número MDL :
MFCD00044191 Número CAS: 823-36-9 EINECS: 212-512-3 |