Print…
4-Metilcicloexanona zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
MQ200
8.20788.0100 8.20788.0500
8.20788.0100EA 78.8 EUR
8.20788.0100 8.20788.0500
4-Metilcicloexanona zS, Sigma-Aldrich®
4-Metilcicloexanona
Fórmula: C₇H₁₂O
Peso Molecular: 112.17 g/mol
Ponto de ebulição: 170
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001643
Número CAS: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
UN: 2297
ADR: 3 III
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 112.17 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (65 °C)
Flash Point 48 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)