4-Metilcicloexanona ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13186.14
A13186.22
A13186.14EA
36.6
EUR
A13186.14
A13186.22
4-Metilcicloexanona ≥98%
4-Metilcicloexanona
Purity: 98+%
CAS No.: 589-92-4
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4450
Melting Point: -41°
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 506746
UN No.: 2297
MDL No.: MFCD00001643
Fórmula:
C₇H₁₂O Ponto de ebulição: 169…171 °C Ponto de Fusão: –41 °C Densidade: 0,914 Ponto de Inflamação: 48 °C (118 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001643 Número CAS: 589-92-4 EINECS: 209-665-3 UN: 2297 ADR: 3,III |