4-terc-Pentilciclohexanona ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12832.18
A12832.30
A12832.18EA
74
EUR
A12832.18
A12832.30
4-terc-Pentilciclohexanona ≥97%
4-terc-Pentilciclohexanona
Purity: 97%
CAS No.: 16587-71-6
Molecular Formula: C11H20O
Formula Weight: 168.28
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 124-125°/16mm
MDL No.: MFCD00013798
Fórmula:
C₁₁H₂₀O Ponto de ebulição: 124…125 °C (16 mmHg) Ponto de Fusão: 96 °C Densidade: 0,92 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013798 Número CAS: 16587-71-6 EINECS: 240-642-0 |