2,4,4-Trimethylcyclopentanone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20425.03
B20425.06
B20425.03EA
39.8
EUR
B20425.03
B20425.06
2,4,4-Trimethylcyclopentanone ≥98%
2,4,4-Trimethylcyclopentanone
Purity: 98%
CAS No.: 4694-12-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 43°(110°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 159-161°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00019313
Fórmula:
C₈H₁₄O Ponto de ebulição: 159…161 °C Ponto de Fusão: –25,6 °C Densidade: 0,877 Ponto de Inflamação: 43 °C (110 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00019313 Número CAS: 4694-12-6 EINECS: 225-155-3 UN: 1224 ADR: 3,III |