(Bromomethyl)cyclopropane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 7051-34-5
Molecular Formula: C4H7Br
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4770
Boiling Point: 111-112°
Beilstein Reference: 605296
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001306
Fórmula:
C₄H₇Br Ponto de ebulição: 111…112 °C Densidade: 1,410 Ponto de Inflamação: 41 °C (105 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00001306 Número CAS: 7051-34-5 EINECS: 230-331-8 UN: 1993 ADR: 3,III |