Print…
1-Ethynylcyclohexanol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
119101000 119105000 119100025
ACRO119101000EA 51.9 EUR
ACRO119101000 ACRO119105000 ACRO119100025
1-Ethynylcyclohexanol 99+%
1-Ethynylcyclohexanol
Fórmula: C₈H₁₂O
Peso Molecular: 124.18 g/mol
Ponto de ebulição: 180 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Densidade: 0.9763 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003858
Número CAS: 78-27-3
EINECS: 241-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %