Print…
Ciclopentano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
29680-10ML 29680-5ML
29680-10MLEA 77.5 EUR
29680-10ML 29680-5ML
Ciclopentano, Supelco®
Ciclopentano
Fórmula: C₅H₁₀
Ponto de ebulição: 49 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –93,3 °C
Densidade: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001356
Número CAS: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM