Print…
Ciclopentano 97%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
111480010 111480025 111481000
ACRO111480010EA 204 EUR
ACRO111480010 ACRO111480025 ACRO111481000
Ciclopentano 97%, extra puro
Ciclopentano
Fórmula: C₅H₁₀
Ponto de ebulição: 50 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –94 °C
Densidade: 0,75 g/cm³
Ponto de Inflamação: –7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001356
Número CAS: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %