Print…
Ciclohexano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ100
28920-5MLEA 71.9 EUR
28920-5ML 28920-10ML
Ciclohexano, Supelco®
Ciclohexano
Fórmula: C₆H₁₂
Peso Molecular: 84,16 g/mol
Ponto de ebulição: 81 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003814
Número CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/22/26660922.jpg