Print…
1-Heptanossulfanato de sódico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
H0454-25G H0454-500G H0454-100G
TCIAH0454-25GEA 89 EUR
TCIAH0454-25G TCIAH0454-500G TCIAH0454-100G
1-Heptanossulfanato de sódico ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Heptanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Peso Molecular: 202.25 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007543
Número CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5db19c10ab1daab0940617346d980c8191b7cbc&vid=e5db19c10ab1daab0940617346d980c8191b7cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency