Print…
cis-2,6-Dimethylpiperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2360-25G D2360-500G
TCIAD2360-25GEA 44 EUR
TCIAD2360-25G TCIAD2360-500G
cis-2,6-Dimethylpiperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
cis-2,6-Dimethylpiperazine
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 160°C
Número MDL : MFCD07772435
Número CAS: 21655-48-1
EINECS: 203-588-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=864c7a4ed071d344483a57b5a85a7c8236d8db55&vid=864c7a4ed071d344483a57b5a85a7c8236d8db55&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency