Print…
2-Picolyl chloride hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
C0822-250G C0822-25G
TCIAC0822-250GEA 400 EUR
TCIAC0822-250G TCIAC0822-25G
2-Picolyl chloride hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-Picolyl chloride hydrochloride
Fórmula: C₆H₇Cl₂N
Peso Molecular: 164.03 g/mol
Número MDL : MFCD00012811
Número CAS: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36af69a5bad6a7caee38bb92edb62625549c5269&vid=36af69a5bad6a7caee38bb92edb62625549c5269&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency