Print…
4-Bromophthalic anhydride ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1693-25G B1693-500G
TCIAB1693-25GEA 45 EUR
TCIAB1693-25G TCIAB1693-500G
4-Bromophthalic anhydride ≥97.0% (por GC)
4-Bromophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₃BrO₃
Ponto de ebulição: 301°C
Número MDL : MFCD00191323
Número CAS: 86-90-8
EINECS: 201-707-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1786109830a00446675a1394f6fe74a9be7bd7cb&vid=1786109830a00446675a1394f6fe74a9be7bd7cb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C