Print…
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 3-Amino-2-chloro-4-picoline, 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
A1855-25G A1855-5G
TCIAA1855-25GEA 135 EUR
TCIAA1855-25G TCIAA1855-5G
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine 98,0 GC, T
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.59 g/mol
Número MDL : MFCD00673152
Número CAS: 133627-45-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f2f9582d01e61b09e9d145d238c5a70f5217100&vid=2f2f9582d01e61b09e9d145d238c5a70f5217100&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C