Print…
Bis(2-ethylhexyl)adipate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0163-25ML A0163-500ML
TCIAA0163-25MLEA 17 EUR
TCIAA0163-25ML TCIAA0163-500ML
Bis(2-ethylhexyl)adipate ≥98.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Fórmula: C₂₂H₄₂O₄
Ponto de Inflamação: 205°C
Número MDL : MFCD00009496
Número CAS: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c23eff29cad10afea927708106924fb3669ce233&vid=c23eff29cad10afea927708106924fb3669ce233&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %