Print…
Ethyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl2-furoate, Ethyl furan-2-carboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W501301-100G-K W501301-1KG-K
SIALW501301-100G-KEA 106 EUR
SIALW501301-100G-K SIALW501301-1KG-K
Ethyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-furoate
Fórmula: C₇H₈O₃
Número MDL : MFCD00003237
Número CAS: 614-99-3
EINECS: 210-404-0