Print…
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W304522-10KG-K W304522-1KG-K W304522-5KG-K
SIALW304522-10KG-KEA 991 EUR
SIALW304522-10KG-K SIALW304522-1KG-K SIALW304522-5KG-K
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Terpineol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Número MDL : MFCD00001557
Número CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6