Print…
Methyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W270318-100G-K W270318-1KG-K W270318-5KG-K
SIALW270318-100G-KEA 90.4 EUR
SIALW270318-100G-K SIALW270318-1KG-K SIALW270318-5KG-K
Methyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-furoate
Fórmula: C₆H₆O₃
Número MDL : MFCD00003236
Número CAS: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III