Print…
TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T0647-100G T0647-500G
SIALT0647-100GEA 225 EUR
SIALT0647-100G SIALT0647-500G
TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal), Sigma-Aldrich®
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt)
Fórmula: C₇H₁₆NNaO₆S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069903
Número CAS: 91000-53-2