Print…
Vitamin A acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: all-trans-Retinyl acetate, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
R7882-1G R7882-5G
SIALR7882-1GEA 94.1 EUR
SIALR7882-1G SIALR7882-5G
Vitamin A acetate, Sigma-Aldrich®
Vitamin A acetate
Fórmula: C₂₂H₃₂O₂
Número MDL : MFCD00019413
Número CAS: 127-47-9
EINECS: 204-844-2