Print…
Brij® 96, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P6136-100G P6136-1KG P6136-500G
SIALP6136-100GEA 62.4 EUR
SIALP6136-100G SIALP6136-1KG SIALP6136-500G
Brij® 96, Sigma-Aldrich®
Brij® 96
Fórmula: C₃₈H₇₆O₁₁
Peso Molecular: 709.01 g/mol
Número CAS: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2