Print…
Brij® 58, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
MQ200
P5884-100G P5884-1KG P5884-500G
SIALP5884-100GEA 69.9 EUR
SIALP5884-100G SIALP5884-1KG SIALP5884-500G
Brij® 58, Sigma-Aldrich®
Brij® 58
Fórmula: C₅₆H₁₁₄O₂₁
Peso Molecular: 1123.51 g/mol
Número MDL : MFCD00080892
Número CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1