Print…
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Polyethylene glycol octadecyl ether, Steareth 20, Polyoxyethylene (20) stearyl ether
P4019-100G P4019-500G
SIALP4019-100GEA 66.6 EUR
SIALP4019-100G SIALP4019-500G
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® S20
Fórmula: C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)₂₀OH
Ponto de Fusão: 44…46 °C (literatura)
Número MDL : MFCD00074177
Número CAS: 9005-00-9
EINECS: 500-017-8