Print…
Homophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H16205-100G H16205-25G
SIALH16205-100GEA 141 EUR
SIALH16205-100G SIALH16205-25G
Homophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Homophthalic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Número MDL : MFCD00004326
Número CAS: 89-51-0
EINECS: 201-913-9