Print…
Piperidine-N-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F17407-100G F17407-500G
SIALF17407-100GEA 87.7 EUR
SIALF17407-100G SIALF17407-500G
Piperidine-N-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Piperidine-N-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₁₁NO
Número MDL : MFCD00006483
Número CAS: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0