Print…
2-Chloroethyldiethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D87201-100G D87201-1KG
SIALD87201-100GEA 33 EUR
SIALD87201-100G SIALD87201-1KG
2-Chloroethyldiethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldiethylammonium chloride
Fórmula: C₆H₁₅Cl₂N
Peso Molecular: 172.1 g/mol
Número MDL : MFCD00012519
Número CAS: 869-24-9
EINECS: 212-786-4
UN: 2928
ADR: 6.1 II